Få mere at vide
Corning™ PureCoat™ Aminflasker
Kapacitet (metrisk):
250 mL
750 mL
nr. pr. sag:
40/Cs.
5/Cs.
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 40
Pakke med 5
Pakke med 50
Beskrivelse
Corning™ PureCoat™ amin (positivt ladede) og carboxyl (negativt ladede) overflader giver forbedret cellevedhæftning, hurtigere celleproliferation og forbedret genopretning efter optøning over standard TC overflader. Disse overflader fungerer med en bred vifte af primære, transficerede, transformerede og kræsne celletyper og har vist anvendelighed under serumreducerede eller serumfrie forhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 25,3 oz. |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Kapacitet (metrisk) | 750 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med (applikation) | Til præparativ cellekultur, cellebaserede og HTS-screeningsassays |
| Hals stil | Kantet |
| nr. pr. sag | 40/Cs. |
| nr. pr. pakke | 5 Pk. |
| Form | Rektangulær |
| Overfladebelægning | Amin |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.