Få mere at vide
Corning™ PuraMatrix™ Peptide Hydrogel
Artikelnummer. 10255252 Shop alle Corning produkter
Mængde:
5 ml
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. 10255252
Brand: Corning™ 354250
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Highly defined synthetic peptide assembles into fibrous 3D structure and promotes cell attachment
Corning ekstracellulære matricer (ECM'er) gør det muligt for forskere at efterligne in vivo- miljøer til 2D- og 3D-cellekulturapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Peptide hydrogel matrix
Mængde 5 ml