Få mere at vide
Corning™ PTFE-Coated Stir Bars
Artikelnummer. p-166460 Shop alle Corning produkter
Længde (metrisk):
25,4 mm
Længde (engelsk):
1 tomme
Til brug med (udstyr):
PC-200 Varmeplader/Omrørere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10327673
Brand: Corning™ 409021
Ideal for use with Scholar™ PC-171 stirrers
  • PTFE-coated for increased chemical resistance
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0.31 in.
Til brug med (udstyr) PC-200 Varmeplader/Omrørere
Længde (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 8 mm
Længde (metrisk) 25,4 mm
Materiale Magnet
Mængde 1