Få mere at vide
Corning™ PTFE-coated magnetiske rørestave
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10628653 Shop alle Corning produkter
Længde (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
76,2 mm
Diameter (metrisk):
9,5 mm
19 mm
Længde (engelsk):
1 tomme
2 tommer
3 tommer
Diameter (engelsk):
0,37 tommer.
0,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 10628653
Brand: Corning™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Til brug i Corning Kogepladeomrørere
Corning magnetiske omrørerstænger er polytetrafluorethylen (PTFE)-belagt for øget kemikalie­ modstand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,37 tommer.
Til brug med (udstyr) Alle PC-200- og 400-seriens varmeplader og omrørere
Længde (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 9,5 mm
Længde (metrisk) 25,4 mm
Materiale Magnet
Mængde 1