Få mere at vide
Corning™ PTFE-coated magnetiske rørestave
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10626953 Shop alle Corning produkter
Længde (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
76,2 mm
Diameter (metrisk):
9,5 mm
19 mm
Længde (engelsk):
1 tomme
2 tommer
3 tommer
Diameter (engelsk):
0,37 tommer.
0,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10626953
Brand: Corning™ 409000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug i Corning Kogepladeomrørere
Corning magnetiske omrørerstænger er polytetrafluorethylen (PTFE)-belagt for øget kemikalie­ modstand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,75 tommer
Til brug med (udstyr) PC-611 kogepladerørere
Længde (engelsk) 3 tommer
Belægning PTFE
Diameter (metrisk) 19 mm
Længde (metrisk) 76,2 mm
Materiale Magnet
Mængde 1
Type Omrøringsbar