Få mere at vide
Corning™ PTFE-coated magnetiske rørestave
Artikelnummer. 10183943 Shop alle Corning produkter
Længde (metrisk):
25,4 mm
50,8 mm
76,2 mm
Diameter (metrisk):
9,5 mm
19 mm
Længde (engelsk):
1 tomme
2 tommer
3 tommer
Diameter (engelsk):
0,37 tommer.
0,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10183943
Brand: Corning™ 400430
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i Corning Kogepladeomrørere
Corning magnetiske omrørerstænger er polytetrafluorethylen (PTFE)-belagt for øget kemikalie­ modstand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 0,37 tommer.
Til brug med (udstyr) Alle PC-600 seriens varmeplader og omrørere
Længde (engelsk) 2 tommer
Diameter (metrisk) 9,5 mm
Længde (metrisk) 50,8 mm
Materiale Magnet
Mængde 1