Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige glasspindekolber
Artikelnummer. 10689022 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
3000 mL
6 L
8 L
Diameter (metrisk) Udvendig:
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
234 mm
Diameter (metrisk) midterhals:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10689022
Brand: Corning™ 45046L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højtydende
  • Baffles enhance aeration and agitation of contents of the flask.
  • Unique impeller design ensures optimal stirring.
  • Sidearm designs permit easy access of 25 mL and 50 mL pipets.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylene
Diameter (engelsk) Ydre 9.2 in.
Diameter (metrisk) Centerkapsel 14 cm
Diameter (metrisk) midterhals 14 cm
Diameter (metrisk) Indvendig sidearm 2.9 cm
Diameter (metrisk) sidearm 4.5 cm
Diameter (metrisk) Sidearmshætte 4.5 cm
Kapacitet (metrisk) 6 L
Materiale Borosilicate Glass
Højde (engelsk) 15.9 in.
Højde (metrisk) 40.5 cm
Inkluderer Shur-Loc™ center cap and 2 angled side arms
Hals stil Angled
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sidearmsvinkel 45°
Sidearmsåbninger 2
Trådstørrelse GL 45
Sterilitet Non-sterile
Lukketype Screw Cap
Diameter (metrisk) Udvendig 234 mm