Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige glasspindekolber
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
3000 mL
6 L
8 L
Diameter (metrisk) Udvendig:
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
234 mm
Diameter (metrisk) midterhals:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Baffler forbedrer beluftning og omrøring af indholdet i kolben.
- Unikt pumpehjulsdesign sikrer optimal omrøring.
- Sidearmsdesign tillader nem adgang for 25 ml og 50 ml pipetter.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Diameter (engelsk) Ydre | 9,2 tommer. |
| Diameter (metrisk) Centerkapsel | 10 cm |
| Diameter (metrisk) midterhals | 10 cm |
| Diameter (metrisk) Indvendig sidearm | 2.9 cm |
| Diameter (metrisk) sidearm | 4.5 cm |
| Diameter (metrisk) Sidearmshætte | 4.5 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 6 L |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Vis mere |