Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige glasspindekolber
Artikelnummer. 10371972 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
3000 mL
6 L
8 L
Diameter (metrisk) Udvendig:
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
234 mm
Diameter (metrisk) midterhals:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10371972
Brand: Corning™ 45003L
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højtydende
  • Baffler forbedrer beluftning og omrøring af indholdet i kolben.
  • Unikt pumpehjulsdesign sikrer optimal omrøring.
  • Sidearmsdesign tillader nem adgang for 25 ml og 50 ml pipetter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (engelsk) Ydre 7,3''
Diameter (metrisk) Centerkapsel 10 cm
Diameter (metrisk) midterhals 10 cm
Diameter (metrisk) Indvendig sidearm 2.9 cm
Diameter (metrisk) sidearm 4.5 cm
Diameter (metrisk) Sidearmshætte 4.5 cm
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (engelsk) 12,7 tommer.
Højde (metrisk) 32.5 cm
Inkluderer Flad midterhætte og 2 vinklede sidearme
Hals stil Vinklet
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sidearmsvinkel 45°
Sidearmsåbninger 2
Trådstørrelse GL 45
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 186 mm