Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige glasspindekolber
Artikelnummer. 10210532 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
3000 mL
6 L
8 L
Diameter (metrisk) Udvendig:
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
234 mm
Diameter (metrisk) midterhals:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10210532
Brand: Corning™ 4500125
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højtydende
  • Baffler forbedrer beluftning og omrøring af indholdet i kolben.
  • Unikt pumpehjulsdesign sikrer optimal omrøring.
  • Sidearmsdesign tillader nem adgang for 25 ml og 50 ml pipetter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (engelsk) Ydre 2,7 tommer
Diameter (metrisk) Centerkapsel 7 cm
Diameter (metrisk) midterhals 7 cm
Diameter (metrisk) Indvendig sidearm 2.4 cm
Diameter (metrisk) sidearm 3.2 cm
Diameter (metrisk) Sidearmshætte 3.2 cm
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (engelsk) 6,8 tommer
Højde (metrisk) 17.5 cm
Inkluderer Flad midterhætte og 2 vinklede sidearme
Hals stil Vinklet
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sidearmsvinkel 45°
Sidearmsåbninger 2
Trådstørrelse GL 32
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 70 mm