Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige glasspindekolber
Artikelnummer. 10158431 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
3000 mL
6 L
8 L
Diameter (metrisk) Udvendig:
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
186 mm
234 mm
Diameter (metrisk) midterhals:
7 cm
10 cm
12 cm
14 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Diameter (metrisk) midterhals unitSize
10158431 3000 mL 186 mm 12 cm Hver
10210532 125 mL 70 mm 7 cm Hver
10678832 250 mL 80 mm 7 cm Hver
10522112 8 L 234 mm 10 cm Hver
10477681 1 L 125 mm 10 cm Hver
10371972 3000 mL 186 mm 10 cm Hver
10689022 6 L 234 mm 14 cm Hver
10643243 3000 mL 186 mm 14 cm Hver
10648832 6 L 234 mm 10 cm Hver
10361972 500 mL 100 mm 10 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10158431 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 45023L
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højtydende
  • Baffler forbedrer beluftning og omrøring af indholdet i kolben.
  • Unikt pumpehjulsdesign sikrer optimal omrøring.
  • Sidearmsdesign tillader nem adgang for 25 ml og 50 ml pipetter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (engelsk) Ydre 7,3''
Diameter (metrisk) Centerkapsel 12 cm
Diameter (metrisk) midterhals 12 cm
Diameter (metrisk) Indvendig sidearm 2.9 cm
Diameter (metrisk) sidearm 4.5 cm
Diameter (metrisk) Sidearmshætte 4.5 cm
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (engelsk) 12,7 tommer.
Højde (metrisk) 32.5 cm
Inkluderer Flad midterhætte og 2 vinklede sidearme
Hals stil Vinklet
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Sidearmsvinkel 45°
Sidearmsåbninger 2
Trådstørrelse GL 45
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 186 mm