Få mere at vide
Corning™ Genanvendeligt spinnerkolbetilbehør, pumpehjulssamling
Artikelnummer. 11962011 Shop alle Corning produkter
Til brug med (udstyr):
Corning Genanvendelig spinnerkolbe (36L)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11962011
Brand: Corning™ 401901
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i magnetisk drevet, 36L Corning Genanvendelige spinnerkolber
Impelleraksel i rustfrit stål med dobbeltleje, modificeret pumpehjulssamling til brug i magnetisk drevet, 36L Corning™ Genanvendelige spinnerkolber. Smalere skovlhjulsudformning tillader brug med sonder til at skabe en lille bioreaktor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Corning Genanvendelig spinnerkolbe (36L)