Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige mediehåndteringsfittings
Artikelnummer. 10541673 Shop alle Corning produkter
Diameter (metrisk) rør:
0.31 cm
0.31, 0.63 cm
0.63 cm
1.27 cm
Oversigt:
1 rør; Tube stil: Lige
2 rør; Tube stil: Lige
Til brug med (udstyr):
36 L lodret sidearmskolbe
8 eller 15 L lodret sidearmskolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10541673
Brand: Corning™ 4519126
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indfør medium aseptisk i større spinnerkolber med lodrette sidearme under cellekultur
  • Bruges til at indføre medium aseptisk i store spinnerkolber med lodrette sidearme.
  • Beslag består af en PET indsats med en fluorcarbon O-ring og en polypropylen forseglingshætte.
  • Gasfiltre er PTFE, 0,2μ m porøsitet.
  • De 316 rustfri stålrør holdes på plads af modificerede polyphenylenoxid termoplastiske møtrikker med integrerede hylstre.
  • Beslagene er fuldstændig autoklaverbare.
Reservedele til sidearmsbeslag, se kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR og 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Oversigt 1 rør; Tube stil: Lige
Diameter (engelsk) Ydre 1/2 tomme.
Diameter (metrisk) rør 1.27 cm
Til brug med (udstyr) 36 L lodret sidearmskolbe
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype Mediehåndteringspasning
Trådstørrelse GL 45
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Skruelåg
Lukkestørrelse 45 mm (ca.)