Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige mediehåndteringsfittings
Artikelnummer. 10403382 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) rør:
0.31 cm
0.31, 0.63 cm
0.63 cm
1.27 cm
Oversigt:
1 rør; Tube stil: Lige
2 rør; Tube stil: Lige
Til brug med (udstyr):
36 L lodret sidearmskolbe
8 eller 15 L lodret sidearmskolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) rør Oversigt Til brug med (udstyr) unitSize
10403382 0.31 cm 2 rør; Tube stil: Lige 36 L lodret sidearmskolbe Hver
10717994 0.31 cm 2 rør; Tube stil: Lige 8 eller 15 L lodret sidearmskolbe Hver
10265982 0.63 cm 2 rør; Tube stil: Lige 8 eller 15 L lodret sidearmskolbe Hver
10367762 0.63 cm 2 rør; Tube stil: Lige 36 L lodret sidearmskolbe Hver
10768374 0.31, 0.63 cm 2 rør; Tube stil: Lige 36 L lodret sidearmskolbe Hver
10275982 0.31, 0.63 cm 2 rør; Tube stil: Lige 8 eller 15 L lodret sidearmskolbe Hver
10541673 1.27 cm 1 rør; Tube stil: Lige 36 L lodret sidearmskolbe Hver
10778374 1.27 cm 1 rør; Tube stil: Lige 8 eller 15 L lodret sidearmskolbe Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10403382 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4519114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5465.00 DKK
    5103.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 361.34 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indfør medium aseptisk i større spinnerkolber med lodrette sidearme under cellekultur
  • Bruges til at indføre medium aseptisk i store spinnerkolber med lodrette sidearme.
  • Beslag består af en PET indsats med en fluorcarbon O-ring og en polypropylen forseglingshætte.
  • Gasfiltre er PTFE, 0,2μ m porøsitet.
  • De 316 rustfri stålrør holdes på plads af modificerede polyphenylenoxid termoplastiske møtrikker med integrerede hylstre.
  • Beslagene er fuldstændig autoklaverbare.
Reservedele til sidearmsbeslag, se kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR og 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Oversigt 2 rør; Tube stil: Lige
Diameter (engelsk) Ydre 1/8 tommer
Diameter (metrisk) rør 0.31 cm
Til brug med (udstyr) 36 L lodret sidearmskolbe
Inkluderer PET indsætte, Viton O-ringe, 45 mm polypropylen tætningshætte, rustfri stålrør, Noryl møtrikker, integrerede hylstre
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype Mediehåndteringspasning
Trådstørrelse GL 45
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Lukkestørrelse 45 mm (ca.)