Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige mediehåndteringsfittings
Shop alle Corning produkter
Diameter (metrisk) rør:
0.31 cm
0.31, 0.63 cm
0.63 cm
1.27 cm
Oversigt:
1 rør; Tube stil: Lige
2 rør; Tube stil: Lige
Til brug med (udstyr):
36 L lodret sidearmskolbe
8 eller 15 L lodret sidearmskolbe
Pakningsstørrelse:
Hver
Description
- Bruges til at indføre medium aseptisk i store spinnerkolber med lodrette sidearme.
- Beslag består af en PET indsats med en fluorcarbon O-ring og en polypropylen forseglingshætte.
- Gasfiltre er PTFE, 0,2μ m porøsitet.
- De 316 rustfri stålrør holdes på plads af modificerede polyphenylenoxid termoplastiske møtrikker med integrerede hylstre.
- Beslagene er fuldstændig autoklaverbare.
Reservedele til sidearmsbeslag, se kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR og 1395LTMC
Specifications
Specifications
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Oversigt | 2 rør; Tube stil: Lige |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/4 tommer |
| Diameter (metrisk) rør | 0.63 cm |
| Til brug med (udstyr) | 8 eller 15 L lodret sidearmskolbe |
| Inkluderer | PET indsætte, Viton O-ringe, 45 mm polypropylen tætningshætte, rustfri stålrør, Noryl møtrikker, integrerede hylstre |
| nr. pr. sag | 1/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Produkttype | Mediehåndteringspasning |
| Show More |