Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige gas-/mediehåndteringsfittings til 6L vinklede sidearmskolber
Artikelnummer. 10042212 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
6L vinklede sidearmsflasker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10042212 6L vinklede sidearmsflasker Hver
1 options
Artikelnummer. 10042212 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4519164
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4380.00 DKK
    4092.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 287.85 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 16-03-2027
Inkluderer PET indsats med fluorcarbon O-ring og polypropylen-forseglingshætte
  • Bruges til aseptisk at overføre medium, sprøjte cellekulturmediet direkte eller tilsætte gasser til hovedrummet over cellekulturmediet
  • Beslag består af en PET indsats med en fluorcarbon O-ring og en polypropylen forseglingshætte.
  • Et eller to rør af 316 rustfrit stål strækker sig til bunden af kolben; den anden er en kortere 6 længde.
  • Begge rør holdes på plads af modificerede polyphenylenoxid termoplastiske møtrikker med integrerede hylstre.
  • Beslagene er fuldstændig autoklaverbare
Reservedele til sidearmsbeslag, se kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR og 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Rørstil: Vinklet
Diameter (engelsk) Ydre 1/4 tommer
Diameter (metrisk) rør 1.9 cm
Til brug med (udstyr) 6L vinklede sidearmsflasker
Inkluderer PET indsats m/fluorocarbon O-ring og polypropylen-tætningshætte
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype Medie/gas håndtering fitting