Få mere at vide
Corning™ Genanvendelige 12 mm sondeindføringsfittings til lodret sidearmskolbe
Artikelnummer. 10271692 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Produkttype:
Iltsondeindføringsfitting
Indføringsfitting for temperatursonde
pH-sonde isætningsfitting
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
10271692 pH-sonde isætningsfitting Hver
10058061 Iltsondeindføringsfitting Hver
10194012 Indføringsfitting for temperatursonde Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10271692 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 4519110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2315.00 DKK
    2159.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 155.86 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 16-03-2027
Forbedrer cellekulturproduktiviteten
  • Bruges til at sikre pH-, O2- eller temperatursensorer i store spinnerkolber med lodrette sidearme
  • Beslag består af en PET indsats med en fluorcarbon O-ring og en polypropylen forseglingshætte.
  • De 316 sensorer holdes på plads af modificerede polyphenylenoxid termoplastiske møtrikker med integrerede hylstre.
  • Beslagene er fuldstændig autoklaverbare.
Reservedele til sidearmsbeslag, se kat. nr. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR og 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Oversigt 1.2 cm
Diameter (metrisk) lukning 45 mm
Til brug med (udstyr) Til lodrette sidearmsflasker
Inkluderer PET indsætte, Viton O-ringe, polypropylen-tætningshætte, Noryl nødder
nr. pr. sag 1/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype pH-sonde isætningsfitting
Trådstørrelse GL 45
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Genanvendelig
Sterilitet Ikke steril
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Lukkestørrelse 45 mm (ca.)