Få mere at vide
Corning™ Primaria™ Vævskulturflasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10613672 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
Kulturområde:
25 cm2
75 cm 2
Lukketype:
Plug Seal
Stikforsegling
Udluftet
Vented
Hals stil:
Canted
Lige
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kulturområde Lukketype Hals stil unitSize
10613672 50 mL 25 cm2 Vented Canted Pakke med 100
10196070 250 mL 75 cm 2 Stikforsegling Lige Pakke med 100
10469222 250 mL 75 cm 2 Udluftet Lige Pakke med 100
10556932 50 mL 25 cm2 Plug Seal Canted Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10613672 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 353808
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedrer vedhæftning, spredning og vækst for mange primære celler eller cellelinjer. Corning™ Primaria™ Vævskulturflasker er velegnede til dyrkning af celler, der vokser dårligt på konventionelle, negativt ladede standardvævskulturoverflader, —herunder tumorceller, endotelceller og hepatocytter.
  • Unique nitrogen-containing tissue culture surface chemistry
  • Improves attachment, spreading, and growth for many primary cells or cell lines
  • Crystal-grade polystyrene modified by proprietary vacuum-gas plasma treatment process
  • Stable, permanent surface modification
  • Optically clear
  • No special storage required
  • Samples from each lot of Corning Primaria products are analyzed by Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA)
  • Packaged in red color-coded, peel-open, medical-style packages
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/mL
Ordreinfo
Mindre kolber pakket 20 stk. pr. ærme i tilfælde af 200 (08-772-45 i tilfælde af 100); større kolber pakket fem pr. ærme i tilfælde af 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blue
Lukningsmateriale Phenolic
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Polystyrene
Hals stil Canted
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Form Rectangular
Sterilitet Sterile
Bund form Rectangular
Lukketype Vented
Kulturområde 25 cm2
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.