Få mere at vide
Corning™ Primaria™ Vævskulturflasker
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
Kulturområde:
25 cm2
75 cm 2
Lukketype:
Plug Seal
Stikforsegling
Udluftet
Vented
Hals stil:
Canted
Lige
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Beskrivelse
- Unique nitrogen-containing tissue culture surface chemistry
- Improves attachment, spreading, and growth for many primary cells or cell lines
- Crystal-grade polystyrene modified by proprietary vacuum-gas plasma treatment process
- Stable, permanent surface modification
- Optically clear
- No special storage required
- Samples from each lot of Corning Primaria products are analyzed by Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA)
- Packaged in red color-coded, peel-open, medical-style packages
- Sterilized by gamma irradiation
- Nonpyrogenic tested to less than 0.1 EU/mL
Ordreinfo
Mindre kolber pakket 20 stk. pr. ærme i tilfælde af 200 (08-772-45 i tilfælde af 100); større kolber pakket fem pr. ærme i tilfælde af 100
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blue |
| Lukningsmateriale | Phenolic |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polystyrene |
| Hals stil | Canted |
| nr. pr. sag | 200/Cs. |
| nr. pr. pakke | 20/Pk. |
| Form | Rectangular |
| Sterilitet | Sterile |
| Bund form | Rectangular |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.