Få mere at vide
Corning™ Primaria™ Vævskulturflasker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10469222 Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
Kulturområde:
25 cm2
75 cm 2
Lukketype:
Plug Seal
Stikforsegling
Udluftet
Vented
Hals stil:
Canted
Lige
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Artikelnummer. 10469222
Brand: Corning™ 353810
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedrer vedhæftning, spredning og vækst for mange primære celler eller cellelinjer. Corning™ Primaria™ Vævskulturflasker er velegnede til dyrkning af celler, der vokser dårligt på konventionelle, negativt ladede standardvævskulturoverflader, —herunder tumorceller, endotelceller og hepatocytter.
  • Unik nitrogenholdig vævskultur overfladekemi
  • Forbedrer vedhæftning, spredning og vækst for mange primære celler eller cellelinjer
  • Krystalkvalitet polystyren modificeret ved proprietær vakuum-gas plasmabehandlingsproces
  • Stabil, permanent overflademodifikation
  • Optisk klar
  • Ingen speciel opbevaring nødvendig
  • Prøver fra hvert parti af Corning Primaria produkter analyseres af Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA)
  • Pakket i røde farvekodede, peel-åbne pakker i medicinsk stil
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
Ordreinfo
Mindre kolber pakket 20 stk. pr. ærme i tilfælde af 200 (08-772-45 i tilfælde af 100); større kolber pakket fem pr. ærme i tilfælde af 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Lukningsmateriale Fenol
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polystyren
Hals stil Lige
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Bund form Rektangulær
Lukketype Udluftet
Kulturområde 75 cm 2
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.