Få mere at vide
Corning™ Primaria™ Vævskulturflasker
Artikelnummer. 10196070 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
250 mL
Kulturområde:
25 cm2
75 cm 2
Lukketype:
Stikforsegling
Udluftet
Ventilerede
Hals stil:
Kantet
Lige
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Kulturområde Lukketype Hals stil Pakningsstørrelse
10196070 250 mL 75 cm 2 Stikforsegling Lige Pakke med 100
10613672 50 mL 25 cm2 Ventilerede Kantet Pakke med 100
10469222 250 mL 75 cm 2 Udluftet Lige Pakke med 100
10556932 50 mL 25 cm2 Stikforsegling Kantet Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10196070 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 353824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3550.00 DKK
    3317.51 DKK / Pakke med 100
    Spare 232.49 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 08-02-2027
Forbedrer vedhæftning, spredning og vækst for mange primære celler eller cellelinjer. Corning™ Primaria™ Vævskulturflasker er velegnede til dyrkning af celler, der vokser dårligt på konventionelle, negativt ladede standardvævskulturoverflader, —herunder tumorceller, endotelceller og hepatocytter.
  • Unik nitrogenholdig vævskultur overfladekemi
  • Forbedrer vedhæftning, spredning og vækst for mange primære celler eller cellelinjer
  • Krystalkvalitet polystyren modificeret ved proprietær vakuum-gas plasmabehandlingsproces
  • Stabil, permanent overflademodifikation
  • Optisk klar
  • Ingen speciel opbevaring nødvendig
  • Prøver fra hvert parti af Corning Primaria produkter analyseres af Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA)
  • Pakket i røde farvekodede, peel-åbne pakker i medicinsk stil
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
Ordreinfo
Mindre kolber pakket 20 stk. pr. ærme i tilfælde af 200 (08-772-45 i tilfælde af 100); større kolber pakket fem pr. ærme i tilfælde af 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 8,45 oz.
Lukningsfarve Blå
Lukningsmateriale Fenol
Farve Optisk klar
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Polystyren
Til brug med (applikation) Cellekultur, vævskultur, cellevækst, tumorcellekultur, endotelcellekultur, hepatocytkultur
Længde (engelsk) 5,93 tommer
Hals stil Lige
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 5/Pk.
Produkttype Cellekulturflaske
Form Rektangulær
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 60 °C
Bredde (engelsk) 3,19 tommer
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Sterilitet Steril
Bund form Rektangulær
Lukketype Stikforsegling
Kulturområde 75 cm 2
Volumen (metrisk) Virker 15 til 22,5 ml
Lukkestørrelse 22 mm
Mængde 100/Cs.
Dimensioner (L x B x H) 150.7 x 80.9 x 38.1 mm
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.