Få mere at vide
Corning™ Primaria™ Vævskulturretter
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-176159 Shop alle Corning produkter
Diameter (metrisk):
39,14 mm
58,8 mm
100 mm
Kulturområde:
21,3 cm 2
58,95 cm 2
9,6 cm 2
Volumen (metrisk) Virker:
16 til 17,5 ml
2,5 til 3 ml
6 til 7 ml
Højde (metrisk):
9,53 mm
11,05 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 10596542
Brand: Corning™ 353801
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Modificeret polystyrenoverflade til forbedret cellekultur. Corning™ Primaria™ Tissue Culture Dishes har flade, optisk klare polystyrenoverflader til forvrængningsfri mikroskopisk visualisering af celler.
De Corning Primaria overfladen har en unik blanding af oxygenholdige (negativt ladede) og nitrogenholdige (positivt ladede) funktionelle grupper på polystyrenoverfladen. Overfladen understøtter væksten af celler, der kan udvise dårlig tilknytning eller begrænset differentieringspotentiale, når de dyrkes på traditionelle TC-overflader, herunder neuronale, primære, endotelceller og tumorceller. Overfladekonsistensen af hvert parti bekræftes ved elektronspektroskopisk kemisk analyse (ESCA).
  • Krystalkvalitet polystyren modificeret ved proprietær vakuum-gas plasmabehandlingsproces
  • Stabil, permanent overflademodifikation
  • Optisk klar
  • Pakket i røde farvekodede, peel-åbne pakker i medicinsk stil
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
Ordreinfo
Pakket i røde farvekodede skræl-åbne, medicinske pakker; Fås i tre størrelser; leveres 20 pr. ærme i tilfælde af 200; Med låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Farve Klar
Kulturområde 9,6 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Multibehandlet
Type Skål til cellekultur
Volumen (metrisk) Virker 2,5 til 3 ml
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 200/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Højde (metrisk) 11,05 mm
Diameter (metrisk) 39,14 mm