Få mere at vide
Corning™ Primaria™ Vævskulturretter
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10741392 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
39,14 mm
58,8 mm
100 mm
Kulturområde:
21,3 cm 2
58,95 cm 2
9,6 cm 2
Volumen (metrisk) Virker:
16 til 17,5 ml
2,5 til 3 ml
6 til 7 ml
Højde (metrisk):
9,53 mm
11,05 mm
20 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Kulturområde Volumen (metrisk) Virker Højde (metrisk) unitSize
10741392 100 mm 58,95 cm 2 16 til 17,5 ml 20 mm Pakke med 200
10596542 39,14 mm 9,6 cm 2 2,5 til 3 ml 11,05 mm Pakke med 200
10506552 58,8 mm 21,3 cm 2 6 til 7 ml 9,53 mm Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10741392 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 353803
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Modificeret polystyrenoverflade til forbedret cellekultur. Corning™ Primaria™ Tissue Culture Dishes har flade, optisk klare polystyrenoverflader til forvrængningsfri mikroskopisk visualisering af celler.
De Corning Primaria overfladen har en unik blanding af oxygenholdige (negativt ladede) og nitrogenholdige (positivt ladede) funktionelle grupper på polystyrenoverfladen. Overfladen understøtter væksten af celler, der kan udvise dårlig tilknytning eller begrænset differentieringspotentiale, når de dyrkes på traditionelle TC-overflader, herunder neuronale, primære, endotelceller og tumorceller. Overfladekonsistensen af hvert parti bekræftes ved elektronspektroskopisk kemisk analyse (ESCA).
  • Krystalkvalitet polystyren modificeret ved proprietær vakuum-gas plasmabehandlingsproces
  • Stabil, permanent overflademodifikation
  • Optisk klar
  • Pakket i røde farvekodede, peel-åbne pakker i medicinsk stil
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
Ordreinfo
Pakket i røde farvekodede skræl-åbne, medicinske pakker; Fås i tre størrelser; leveres 20 pr. ærme i tilfælde af 200; Med låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 17,5 ml (godt)
Farve Klar
Kulturområde 58,95 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Multibehandlet
Type Skål til cellekultur
Volumen (metrisk) Virker 16 til 17,5 ml
nr. pr. sag 200/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Højde (metrisk) 20 mm
Diameter (metrisk) 100 mm