Få mere at vide
Corning™ Primaria™ Vævskulturretter
Shop alle Corning produkter
Beskrivelse
De Corning Primaria overfladen har en unik blanding af oxygenholdige (negativt ladede) og nitrogenholdige (positivt ladede) funktionelle grupper på polystyrenoverfladen. Overfladen understøtter væksten af celler, der kan udvise dårlig tilknytning eller begrænset differentieringspotentiale, når de dyrkes på traditionelle TC-overflader, herunder neuronale, primære, endotelceller og tumorceller. Overfladekonsistensen af hvert parti bekræftes ved elektronspektroskopisk kemisk analyse (ESCA).
- Krystalkvalitet polystyren modificeret ved proprietær vakuum-gas plasmabehandlingsproces
- Stabil, permanent overflademodifikation
- Optisk klar
- Pakket i røde farvekodede, peel-åbne pakker i medicinsk stil
- Steriliseret ved gammabestråling
- Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
Ordreinfo
Pakket i røde farvekodede skræl-åbne, medicinske pakker; Fås i tre størrelser; leveres 20 pr. ærme i tilfælde af 200; Med låg
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 21,3 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Multibehandlet |
| Vis mere |