Få mere at vide
Corning™ Primaria™ Cellekultur Multiwell™ Plader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10288830 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Nå tælle:
24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Nå tælle unitSize
10288830 24 Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 10288830 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 353847
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har en overfladebehandling, der er en permanent, stabil modifikation af polystyrenoverfladen med en blanding af anioniske og kationiske funktionelle grupper. Corning™ Primaria™ Cellekultur Multiwell™ Tallerkener har en flad bund med lavt fordampningslåg.
  • Unik nitrogenholdig vævskultur overfladekemi
  • Forbedrer vedhæftning, spredning og vækst for mange primære celler eller cellelinjer
  • Krystalkvalitet polystyren modificeret ved proprietær vakuum-gas plasmabehandlingsproces
  • Stabil, permanent overflademodifikation
  • Optisk klar
  • Ingen speciel opbevaring nødvendig
  • Prøver fra hvert parti af Corning Primaria produkter analyseres af Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA)
  • Pakket i røde farvekodede, peel-åbne pakker i medicinsk stil
  • Steriliseret ved gammabestråling
  • Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Array 4 x 6
Lukningsfarve Klar
Lukning inkluderet Ja
Lukningsmateriale Polystyren
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 1 ml (godt)
Farve Klar
Kulturområde 2 cm 2
Materiale Polystyren
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Primaria
Type Cellekulturplade
Volumen (metrisk) Virker 1,5 til 2,2 ml
Nå tælle 24
Til brug med (applikation) Velegnet til dyrkning af en række primære celler og cellelinjer, der vokser dårligt på konventionelle, negativt ladede standardvævskulturoverflader
Inkluderer Låg
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Emballage Individuelt indpakket
Mængde 50/Cs.
Længde (metrisk) 127.63 mm
Bredde (metrisk) 85.47 mm
Højde (metrisk) 21.43 mm