Få mere at vide
Corning™ Primaria™ Cellekultur Multiwell™ Plader
Shop alle Corning produkter
Nå tælle:
6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Unik nitrogenholdig vævskultur overfladekemi
- Forbedrer vedhæftning, spredning og vækst for mange primære celler eller cellelinjer
- Krystalkvalitet polystyren modificeret ved proprietær vakuum-gas plasmabehandlingsproces
- Stabil, permanent overflademodifikation
- Optisk klar
- Ingen speciel opbevaring nødvendig
- Prøver fra hvert parti af Corning Primaria produkter analyseres af Electron Scanning for Chemical Analysis (ESCA)
- Pakket i røde farvekodede, peel-åbne pakker i medicinsk stil
- Steriliseret ved gammabestråling
- Ikke-pyrogen testet til mindre end 0,1 EU/ml
Tekniske data
Tekniske data
| Array | 2 x 3 |
| Lukningsfarve | Klar |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polystyren |
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 3 ml (brønd) |
| Farve | Klar |
| Kulturområde | 9,6 cm 2 |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rektangulær |
| Vis mere |