Få mere at vide
Corning™ Premium føtalt bovint serum
Produkttype:
Fetal Bovine Serum
Varme inaktiveret:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Sera opsamles aseptisk og behandles i en cGMP-facilitet
- Hver batch af råserum screenes for endotoksin, resterende hæmoglobinkoncentration og mikrobiologisk kvalitet, før det bruges i produktionen
- Batcher af råserum samles og blandes kontinuerligt før filtrering for at sikre ensartet kvalitet gennem hele partiet
- De sidste partier testes for endotoksin, hæmoglobin, pH, mycoplasma og vækstfremme. Biokemiske analyser og virustest er også tilgængelige efter anmodning
- Premium FBS er hentet fra amerikanske besætninger
Overholdelse
USDA Certified FBS er hentet fra USDA-certificerede faciliteter (abbatoirs).
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
- Certifications and Seals of Approval
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | cGMP |
Farve | Karamel/rav |
Indhold og opbevaring | -25° til -15 °C |
Produkttype | Fetal Bovine Serum |
Mængde | 500 mL |
Sterilitet | Steril |
Steriliseringsmetode | Tredobbelt filtreret, 0,1μ m |
Kilde | Bovint foster |
Grad | Præmie |
Endotoksin koncentration | ≤20 EU/ml |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
29921001 | Kvalitetscertifikat | 16/09/2025 | 35-016-CV |
29121003 | Kvalitetscertifikat | 16/09/2025 | 35-016-CV |
16821001 | Kvalitetscertifikat | 13/02/2025 | 35-016-CV |
16821001 | Analysecertifikat | 04/04/2024 | 35-016-CV |
16621001 | Overensstemmelsescertifikat | 25/01/2024 | 35-016-CV |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Corning™ Premium føtalt bovint serum >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion