Få mere at vide
Corning™ Premium føtalt bovint serum
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15383681
Skift visning
Produkttype:
Fetal Bovine Serum
Varme inaktiveret:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Varme inaktiveret Pakningsstørrelse
15383681 Fetal Bovine Serum Nej 500ml
15393681 Fetal Bovine Serum Ja 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15383681 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 35015CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6050.00 DKK
    5297.91 DKK / 500ml
    Spare 752.09 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
FBS er et almindeligt anvendt cellekulturmediesupplement, som hjælper med at opretholde cellevækst og tilfredsstille metaboliske krav.
  • Sera opsamles aseptisk og behandles i en cGMP-facilitet
  • Hver batch af råserum screenes for endotoksin, resterende hæmoglobinkoncentration og mikrobiologisk kvalitet, før det bruges i produktionen
  • Batcher af råserum samles og blandes kontinuerligt før filtrering for at sikre ensartet kvalitet gennem hele partiet
  • De sidste partier testes for endotoksin, hæmoglobin, pH, mycoplasma og vækstfremme. Biokemiske analyser og virustest er også tilgængelige efter anmodning
  • Premium FBS er hentet fra amerikanske besætninger
Compliance
USDA Certified FBS er hentet fra USDA-certificerede faciliteter (abbatoirs).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificeringer/compliance cGMP
Farve Karamel/rav
Indhold og opbevaring -25° til -15 °C
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 500 mL
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Tredobbelt filtreret, 0,1μ m
Kilde Bovint foster
Grad Præmie
Endotoksin koncentration ≤20 EU/ml
Til brug med (applikation) Anvendes som et supplement til cellekulturmedier for at hjælpe med at opretholde cellevækst og metabolisme. Dette produkt er kun til forskningsbrug.
Varme inaktiveret Nej
Hæmoglobinkoncentration <30 mg/dL
Osmolalitet 315± 35 mOsm/kg
pH 7.8± 0,8
Proteinindhold 30 til 50 g/l
USDA sikkerhedstest inkluderet USDA inspiceret
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.