Få mere at vide
Corning™ Hælderinge
Shop alle Corning produkter
Lukkestørrelse:
GL 32
GL 45
Materiale:
ETFE
Polypropylen
Farve:
Klar
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
Disse er forskellige størrelser og typer af skruelåg til brug med opbevaringsflasker.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) Indvendig hals | 1,6 tommer. |
| Diameter (engelsk) Yderhals | 1,77 tommer. |
| Diameter (metrisk) ydre hals | 45 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 41 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 50/Cs. |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Mængde | 50 Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |