Få mere at vide
Corning™ CellBIND™ Polystyren rulleflasker med Easy Grip hætte
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10337152 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Cellevækstområde:
1700 cm 2
850 cm 2
Lukketype:
Easy Grip Vent
Nemt greb
Lukningsfarve:
Orange
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 40
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cellevækstområde Lukketype Lukningsfarve Pakningsstørrelse
10337152 1700 cm 2 Nemt greb Orange Pakke med 20
11706794 850 cm 2 Easy Grip Vent Rød Pakke med 40
11383595 850 cm 2 Nemt greb Orange Pakke med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10337152 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431134
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Behandlet med patenteret Corning CellBIND™ overfladebehandling
  • Easy Grip Vent Cap er designet til applikationer, der kræver ensartet gasudveksling og har store rifler designet til ergonomisk håndtering
  • Flasker er fremstillet af ny polystyren, låg af polyethylen med høj densitet
  • Begge harpikser opfylder USP Klasse VI krav til plastbeholdere og lukninger
  • Behandlet med en Corning™ CellBIND™ overfladebehandling for forbedret cellevedhæftning
  • Sømløs konstruktion i ét stykke med trykte gradueringer
  • Trykte partinumre for at hjælpe med produktsporbarhed
  • Steriliseret af gammastråling og ikke-pyrogen
Certificeringer
Certificeret ikke-pyrogen
Overholdelse
Møder USP Klasse VI krav til plastbeholdere og lukninger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (engelsk) 4,6 tommer.
Diameter (engelsk) Yderhals 1,77 tommer.
Diameter (metrisk) ydre hals 45 mm
Materiale Polystyren
nr. pr. sag 20/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Sterilitet Steril
Cellevækstområde 1700 cm 2
Lukningsfarve Orange
Overfladebehandling Corning CellBIND Overflade
Uddannet Nej
Mund Brede
Højde (metrisk) 271 mm
Højde (engelsk) 10,66 tommer.
Lukningsmateriale HDPE
Lukkestørrelse 48 mm
Diameter (metrisk) 117 mm
Lukketype Nemt greb
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.