Tekniske data
| Låg | Med låg |
| Kulturområde | 0,32 cm 2 |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Hvid, Ryd bund |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Volumen (metrisk) Virker | 75 til 200μ l |
| Sterilitet | Steril |
| Overfladebehandling | Poly-D-Lysin |
| Well Shape | Flad bund (F-brønd) |
| Vis mere |