Få mere at vide
Corning™ 96-brønd, poly-D lysin-behandlet, flad bund mikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11369514 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Farve unitSize
11369514 Klar Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 11369514 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3841
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve:Klar; Sterilitet:Steril; Låg:Med låg
  • Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
  • Låg fås, hvor det er angivet
Kat. nr. 3798 og 3898 behandlet for at forbedre hydrofilicitet til hæmagglutination og lignende assays.
Kat. nr. 3585 og 3595 har specielle låg med lav fordampning.
Kat. nr. 3841 er aseptisk fremstillet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format 96-brønds
Låg Med låg
Kulturområde 0,32 cm 2
Array 8 x 12
Indbindingstype Poly-D-Lysin
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 75 til 200μ l
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Poly-D-Lysin
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Nem overgang til eksisterende automatisering og læsere, reduceret fordampning af brøndindhold, forbedret cellevedhæftning
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Vel Farve Klar