Få mere at vide
Corning™ Engangskulturrør af polystyren
Artikelnummer. 10276291 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Emballagemængde:
25 stk., 20 stk./æsker
50 stk./pakke, 10 stk./æsker
Produkttype:
Behandlet kulturrør
Ubehandlet kulturrør
Inkluderer:
Plug-tætning skruelåg
Plug-tætning skruelåg, stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Emballagemængde Produkttype Inkluderer Pakningsstørrelse
10276291 50 stk./pakke, 10 stk./æsker Behandlet kulturrør Plug-tætning skruelåg, stativ Pakke med 500
10012611 25 stk., 20 stk./æsker Ubehandlet kulturrør Plug-tætning skruelåg Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10276291 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 430172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3650.00 DKK
    3406.84 DKK / Pakke med 500
    Spare 243.16 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Indeholder
Plug-seal screw caps
Fremstillet af optisk klar polystyren for optimal klarhed. Corning™ Engangskulturrør af polystyren er forsynet med forseglingshætter med gevindprop for at forhindre lækage.
  • Fremstillet af optisk klar polystyren
  • Tætningshætter med gevind forhindrer lækage
  • Vævskulturbehandlede rør leveres i stativ
  • Ubehandlede rør leveres bulkpakket
  • Steril
  • Ikke-pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale LDPE
Lukningsfarve Orange
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttype Behandlet kulturrør
Lukketype Stikforsegling
Længde (metrisk) 125 mm
Materiale Polystyren
Inkluderer Plug-tætning skruelåg, stativ
nr. pr. pakke 50/Pk.
nr. pr. sag 500/Cs.
Emballagemængde 50 stk./pakke, 10 stk./æsker
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 15 mL