Få mere at vide
Corning™ 384-brønd, cellekulturbehandlet, fladbundet mikroplade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10477221 Shop alle Corning produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10477221
Brand: Corning™ 3701
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Farve:Klar; Sterilitet:Steril; Låg:Med låg
  • Samlet brøndvolumen på 112μ L; arbejdsbrønd volumen på 20μ L – 80μ L
  • Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
  • Universaloptik med 384 brønde NBS mikropladen er fremstillet ved hjælp af en avanceret polymer med høj klarhed og forbedrede kemikalieresistente egenskaber.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format 96-brønds
    Låg Med låg
    Kulturområde 0,06 cm 2
    Array 16 x 24
    Emballage 20/Pk., 100/Cs.
    Farve Klar
    Materiale Polystyren
    Antal Wells 384
    Volumen (metrisk) Virker 20 til 80μ l
    Sterilitet Steril
    Overfladebehandling Celledyrkning
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Vedhæftning og vækst af forankringsafhængige celler
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 20/Pk.
    Mængde 100/Cs.