Få mere at vide
Corning™ 384-brønds klare polystyren mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-153509 Shop alle Corning produkter
Overfladebehandling:
Høj binding
Ubehandlet
Låg:
Med låg
Uden låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10134431
Brand: Corning™ 3700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klar medicinsk kvalitet polystyren for styrke og synlighed. Corning™ 384-brønds klare polystyrenmikroplader er en fremragende løsning til cellekultur og kolorimetriske (absorbans) analyser. Brug 364-brønds mikroplader til laboratorieminiaturisering og automatisering.
  • Samlet brøndvolumen på 112μ L; arbejdsbrønd volumen på 20μ L – 80μ L
  • Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
  • Universaloptik med 384 brønde NBS mikropladen er fremstillet ved hjælp af en avanceret polymer med høj klarhed og forbedrede kemikalieresistente egenskaber.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format Standard
    Låg Uden låg
    Array 16 x 24
    Indbindingstype Høj binding
    Farve Klar
    Materiale Polystyren
    Antal Wells 384
    Volumen (metrisk) Virker 20 til 80μ l
    Sterilitet Ikke steril
    Overfladebehandling Høj binding
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Kan binde medium (> 10kD) og store biomolekyler, der besidder ioniske grupper og/eller hydrofobe områder.
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Mængde 100/Cs.