Få mere at vide
Corning™ 384-brønds klare polystyren mikroplader
Artikelnummer. 10134431 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Overfladebehandling:
Høj binding
Ubehandlet
Låg:
Med låg
Uden låg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Overfladebehandling Låg Pakningsstørrelse
10134431 Høj binding Uden låg Pakke med 100
10481242 Ubehandlet Uden låg Pakke med 100
10544961 Ubehandlet Med låg Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10134431 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6590.00 DKK
    6155.32 DKK / Pakke med 100
    Spare 434.68 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af klar medicinsk kvalitet polystyren for styrke og synlighed. Corning™ 384-brønds klare polystyrenmikroplader er en fremragende løsning til cellekultur og kolorimetriske (absorbans) analyser. Brug 364-brønds mikroplader til laboratorieminiaturisering og automatisering.
  • Samlet brøndvolumen på 112μ L; arbejdsbrønd volumen på 20μ L – 80μ L
  • Cellekulturmikroplader er sterile og ikke-pyrogene.
  • Universaloptik med 384 brønde NBS mikropladen er fremstillet ved hjælp af en avanceret polymer med høj klarhed og forbedrede kemikalieresistente egenskaber.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format Standard
    Låg Uden låg
    Array 16 x 24
    Indbindingstype Høj binding
    Farve Klar
    Materiale Polystyren
    Antal Wells 384
    Volumen (metrisk) Virker 20 til 80μ l
    Sterilitet Ikke steril
    Overfladebehandling Høj binding
    Well Shape Flad bund (F-brønd)
    Til brug med (applikation) Kan binde medium (> 10kD) og store biomolekyler, der besidder ioniske grupper og/eller hydrofobe områder.
    nr. pr. sag 100/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Mængde 100/Cs.