Learn More
Corning™ Plader af polypropylen
Shop All Corning Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Antal Wells:
96
384
Array:
16 x 24
8 x 12
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Description
Corning polypropylen-mikroplader tilbyder både små volumen og store volumener (blokke) brøndformater for at opfylde assay- og opbevaringskrav.
- Flad, rund eller V-formet brøndbund
- Har ensartede nederdelhøjder for større robotgrebsoverflade
- Opløsningsmiddelresistent polypropylen giver kompatibilitet med mange almindelige organiske opløsningsmidler (f.eks. DMSO, ethanol, methanol)
- RNase-/DNase-fri
- Tilgængelig steril eller ikke-steril
Order Info
Forsegl med opbevaringsmåtte III (sælges separat).
Specifications
Specifications
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 16 x 24 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 384 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Well Shape | Rund |
| Til brug med (applikation) | Transport og langtidsopbevaring |
| Show More |