Få mere at vide
Corning™ Plader af polypropylen
Artikelnummer. 10256141 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Antal Wells:
96
384
Array:
16 x 24
8 x 12
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet Antal Wells Array Well Shape Pakningsstørrelse
10256141 Steril 384 16 x 24 Rund Pakke med 100
10035281 Ikke steril 96 8 x 12 Flad bund (F-brønd) Pakke med 100
10748592 Steril 96 8 x 12 Rund Pakke med 100
10584391 Ikke steril 384 16 x 24 Rund Pakke med 100
10022491 Steril 96 8 x 12 Konisk bund (V-brønd) Pakke med 100
10650356 Ikke steril 96 8 x 12 Rund -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10256141 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 3656
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4770.00 DKK
    4454.39 DKK / Pakke med 100
    Spare 315.61 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Fremstillet af polypropylen for optimal synlighed og høj kemikalieresistens. Corning™ Polypropylenplader er et fremragende valg til transport og langtidsopbevaring.
Corning polypropylen-mikroplader tilbyder både små volumen og store volumener (blokke) brøndformater for at opfylde assay- og opbevaringskrav.
  • Flad, rund eller V-formet brøndbund
  • Har ensartede nederdelhøjder for større robotgrebsoverflade
  • Opløsningsmiddelresistent polypropylen giver kompatibilitet med mange almindelige organiske opløsningsmidler (f.eks. DMSO, ethanol, methanol)
  • RNase-/DNase-fri
  • Tilgængelig steril eller ikke-steril
Ordreinfo
Forsegl med opbevaringsmåtte III (sælges separat).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Låg Uden låg
Array 16 x 24
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Antal Wells 384
Sterilitet Steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Well Shape Rund
Til brug med (applikation) Transport og langtidsopbevaring
nr. pr. sag 100/Cs.
nr. pr. pakke 25/Pk.
Mængde 100/Cs.