Få mere at vide
Corning™ Polyethylenterephthalat (PET ) Centrifugerør
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10262861 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Diameter (metrisk):
17 mm
30 mm
Længde (metrisk):
114 mm
118,5 mm
119 mm
Emballage:
Stativ
Uden stativ
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Længde (metrisk) Emballage Pakningsstørrelse
10262861 15 ml 17 mm 118,5 mm Stativ Pakke med 500
10272861 15 ml 17 mm 119 mm Uden stativ Pakke med 500
10684541 50 ml 30 mm 114 mm Stativ Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10262861 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 430055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1715.00 DKK
    1598.68 DKK / Pakke med 500
    Spare 116.32 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Fremstillet af krystalklar stift PET for optimal synlighed. Corning™ Polyethylenterephthalat (PET ) Centrifugerør har konisk bund og tætningshætter af polyethylen med høj densitet, hvilket giver et førsteklasses centrifugerør.
  • Corning Centrifugerør har sorte trykte gradueringer og en stor hvid markeringsplet.
  • Tilgængelig med dit valg af kasketstile: de avancerede Corning CentriStar™ hætten eller den originale proppakning.
  • Steril. RNase-/DNase-fri.
  • Ikke-pyrogen.
  • 95 kPA (14 psi) tryktestet – kun propforseglingshætte.
PP = polypropylen, PET = polyethylenterephthalat, RCF = relativ centrifugalkraft (xg).
Ordreinfo
Reol medfølger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsmateriale HDPE
Lukningsfarve Orange
Diameter (engelsk) Udvendig 0,7 tommer
Farve Klar
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale PET
Inkluderer Stativ
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 50
Emballage Stativ
Sterilitet Steril
Form Konisk
Længde (metrisk) 118,5 mm
Kapacitet (engelsk) 0,507 oz.
Bund form Konisk
Lukketype Prop
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Stort hvidt markeringsområde
Diameter (metrisk) 17 mm
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 3600 x g