Få mere at vide
Corning™ Polyethylenlåg til graduerede engangsbægre af polypropylen
Artikelnummer. 10520903 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
02-540-11 250 mL graduerede engangsbægre af polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10520903 02-540-11 250 mL graduerede engangsbægre af polypropylen Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 10520903 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 430181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2450.00 DKK
    2288.69 DKK / Pakke med 500
    Spare 161.31 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 31-03-2027
Disse udskiftning af snap-on polyethylen låg passer på Corning 250mL beholdere 02-540-11.
Disse udskiftning af snap-on polyethylen låg passer på Corning™ 250 ml beholdere (nr. 430179 og 430180) og er ikke-pyrogene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale HDPE
Til brug med (udstyr) 02-540-11 250 mL graduerede engangsbægre af polypropylen
Mængde 500/Cs.
Sterilitet Steril
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen
Stil Snap-on låg