Beskrivelse
- Sammensat af 96 polypropylenrør i standard mikropladeformat.
- Indeholder 1,2 ml rør, der fås enkeltvis eller i strimler af otte rør.
- Polyethylenrørshætter fås i 8-hætte strimler.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | 8-hætte Strip |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Klar |
| nr. pr. pakke | 12/Pk. |
| nr. pr. sag | 120/Cs. |
| Sterilitet | Steril |
| Til brug med (udstyr) | 1,2 mL 98-brønds Cluster Tube System |