Få mere at vide
Corning™ Polyetherimid Centrifuge Tube Puder
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
Materiale:
Polyetherimid
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
Beskrivelse
Corning™ polyetherimid centrifugerørpuder giver den nødvendige støtte under centrifugering for at forhindre disse storkapacitetsrør i at kollapse. Se venligst vores tekniske informationsliste for oplysninger om de fysiske og kemiske egenskaber af Corning plast centrifugerør samt vigtige forslag til sikker brug.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Grå |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | Polyetherimid |
| Til brug med | Corning 250 ml centrifugerør |
| nr. pr. sag | 6 |
| nr. pr. pakke | 1 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Form | Konisk |
| Kapacitet (engelsk) | 8,45 oz. |
| Bund form | Konisk |
| Vis mere |