Få mere at vide
Corning™ Polyetherimid Centrifuge Tube Puder
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10789721 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
Materiale:
Polyetherimid
Polypropylen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale Pakningsstørrelse
10789721 500 ml Polypropylen Pakke med 6
10202531 250 ml Polyetherimid Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10789721 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431124
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00 DKK
    1576.67 DKK / Pakke med 6
    Spare 113.33 DKK
    6% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Rørpude giver nødvendig støtte under centrifugering og forhindrer rør med stor kapacitet i at kollapse
Corning™ polyetherimid centrifugerørpuder giver den nødvendige støtte under centrifugering for at forhindre disse storkapacitetsrør i at kollapse. Se venligst vores tekniske informationsliste for oplysninger om de fysiske og kemiske egenskaber af Corning plast centrifugerør samt vigtige forslag til sikker brug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Materiale Polypropylen
Til brug med Corning 500 ml centrifugerør
nr. pr. sag 6
nr. pr. pakke 1
Sterilitet Ikke steril
Form Konisk
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Bund form Konisk
Produkttype Centrifugerør