Få mere at vide
Corning™ Polycarbonate (PC) Centrifuge Bottles: Clear
Shop alle Corning produkter
Kapacitet (metrisk):
250 mL
500 mL
Inkluderer:
Silicone O-ring cap
Skruelåg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 36
Pakke med 4
Beskrivelse
Two easy grip cap styles: standard and high performance with silicone O-Ring
Note: Caps are not interchangeable among different materials or sizes.
- Wide-mouth design improves liquid handling.
- Compatible with most centrifuges and do not require special buckets
- Extra-thick walls for durability
- Leak-free processing at maximum rated speeds
- Polypropylene bottles are autoclavable at 121°C, 15 psi for 20 minutes.
Ordreinfo
Låg er ikke udskiftelige mellem flasker med forskellige størrelser/materialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 8 oz., 250 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Clear |
| Inkluderer | Silicone O-ring cap |
| Materiale | Polycarbonate |
| nr. pr. sag | 36/Cs. |
| nr. pr. pakke | 4/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Lukningsfarve | Orange |
| Vis mere |