Beskrivelse
Corning Erlenmeyer-kolbehætter af polypropylen fås også separat. Disse låg passer til både polycarbonat (PC) og polyethylenterephthalatglycol-modificeret (PETG) Erlenmeyer-kolber og fås til 500 ml og 1 L, 2L, 3L og 5L kolbestørrelserne.
- Størrelser spænder fra 500mL til 5L
- Muligheder for ventilation og flad hætte
- Individuelt pakket
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
- RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 24/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Sterilitet | Steril |
| Lukketype | Udluftet |