Beskrivelse
De Corning™ 5 L Erlenmeyer-kolbe er designet til at hjælpe med at opskalere suspensionskultur med pladseffektivitet i tankerne. Kolberne er klar til brug, ideelle til shakerkulturapplikationer og opbevaring.
- Fås med bafflet eller almindelig bund
- Indstøbte gradueringer for nøjagtighed
- Højeste Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
- Ikke-pyrogen og RNase-/DNase-fri
- Erlenmeyer-kolber kan autoklaveres én gang ved °121 C, 15 psi i 20 minutter. Gentagen autoklavering svækker kolben og anbefales ikke. Ventilationshætten kan ikke autoklaveres.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Oversigt | Topstil: Gevind |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Materiale | Polycarbonat |
| Til brug med (applikation) | Shaker-kulturanvendelser og opbevaring |
| nr. pr. sag | 4/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Vis mere |
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.