Få mere at vide
Corning™ Polycarbonat 5L Erlenmeyer kolber
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15320591 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Bund form:
Almindelig
Forvirret
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bund form unitSize
15320591 Forvirret Pakke med 4
15397230 Almindelig Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15320591 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431684
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4620.00 DKK
    4316.78 DKK / Pakke med 4
    Spare 303.22 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af ikke-cytotoksisk USP Klasse VI polycarbonat, der giver optisk klarhed og mekanisk styrke. Corning™ Polycarbonat 5L Erlenmayer Kolbe er klar til brug til effektiv opskalering af suspensionskulturer med pladseffektivitet.
De Corning™ 5 L Erlenmeyer-kolbe er designet til at hjælpe med at opskalere suspensionskultur med pladseffektivitet i tankerne. Kolberne er klar til brug, ideelle til shakerkulturapplikationer og opbevaring.
  • Fås med bafflet eller almindelig bund
  • Indstøbte gradueringer for nøjagtighed
  • Højeste Sterility Assurance Level (SAL) på 10 -6
  • Ikke-pyrogen og RNase-/DNase-fri
  • Erlenmeyer-kolber kan autoklaveres én gang ved °121 C, 15 psi i 20 minutter. Gentagen autoklavering svækker kolben og anbefales ikke. Ventilationshætten kan ikke autoklaveres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Oversigt Topstil: Gevind
Kapacitet (metrisk) 5 L
Materiale Polycarbonat
Til brug med (applikation) Shaker Culture Applications, and Storage
nr. pr. sag 4/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Engangs Engangsbrug
Uddannet Yes
Sterilitet Steril
Bund form Forvirret
Lukketype Udluftet
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse: Dette produkt er ikke beregnet til at afbøde tilstedeværelsen af mikroorganismer på overflader eller i miljøet, hvor sådanne organismer kan være skadelige for mennesker eller miljøet.