Få mere at vide
Corning™ Aseptiske engangsoverførselshætter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10336144 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
43 mm
48 mm
70 mm
Til brug med (udstyr):
1 L Plast Erlenmeyer Kolbe
2 L Plast Erlenmeyer Kolbe
3 L Plast Erlenmeyer Kolbe
Inkluderer:
0,12 tommer Dip Tube, han Luer Lock
0,12 tommer Dyprør, 0,2μ m Vent, han Luer Lock
0,25 tommer Dyprør, 0,2μ m Udluftning, MPC Mand Afbryd forbindelsen
0,25 tommer Dyprør, MPC Mand Afbryd forbindelsen
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Pakke med 5
Pakke med 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Til brug med (udstyr) Inkluderer Pakningsstørrelse
10336144 43 mm 1 L Plast Erlenmeyer Kolbe 0,12 tommer Dyprør, 0,2μ m Vent, han Luer Lock Pakke med 5
10566835 48 mm 2 L Plast Erlenmeyer Kolbe 0,25 tommer Dyprør, MPC Mand Afbryd forbindelsen Pakke med 6
10237624 43 mm 1 L Plast Erlenmeyer Kolbe 0,25 tommer Dyprør, 0,2μ m Udluftning, MPC Mand Afbryd forbindelsen Pakke med 5
10754365 70 mm 3 L Plast Erlenmeyer Kolbe 0,12 tommer Dyprør, 0,2μ m Vent, han Luer Lock Pakke med 4
10297664 48 mm 2 L Plast Erlenmeyer Kolbe 0,12 tommer Dip Tube, han Luer Lock Pakke med 6
10192634 70 mm 3 L Plast Erlenmeyer Kolbe 0,25 tommer Dyprør, 0,2μ m Udluftning, MPC Mand Afbryd forbindelsen Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10336144 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 431444
Designet til at passe Corning Erlenmeyer-kolber af polycarbonat. Corning™ Aseptiske engangsoverførselshætter har aseptisk udluftning og væskeoverførselsporte for at minimere risikoen for kulturkontamination.
Aseptiske overføringshætter passer til både polycarbonat (PC) og polyethylenterephthalatglycol-modificeret (PETG) Erlenmeyer-kolber. Hættene er gevind og lavet af high-density polyethylen (HDPE).
Overførselshætterne har to porte: En port ender i en 0,2μ m filter, og den anden port er kemisk resistent, varmeforseglelig fleksibel slange, der ender i enten en han-luer-lås eller en han-polycarbonat-hurtigforbindelse. Dyprøret når hele vejen til bunden af kolben for nem aseptisk overførsel af dine væskehåndteringsprocesser.
  • Størrelser spænder fra 1 L til 5 L
  • MLL eller MPC typer af rørforbindelser
  • Individuelt pakket
  • Dobbeltpose
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Orange
Lukningsmateriale Polypropylen
Farve Orange
Diameter (engelsk) Ydre 1,69 tommer.
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) 1 L Plast Erlenmeyer Kolbe
Inkluderer 0,12 tommer Dyprør, 0,2μ m Vent, han Luer Lock
nr. pr. sag 5/Cs.
nr. pr. pakke 1/Pk.
Produkttype Aseptisk overførselshætte
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Steril
Lukketype Skruelåg
Diameter (metrisk) Udvendig 43 mm
Lukkestørrelse 43 mm