Få mere at vide
Corning™ Aseptiske engangsoverførselshætter
Shop alle Corning produkter
Beskrivelse
Aseptiske overføringshætter passer til både polycarbonat (PC) og polyethylenterephthalatglycol-modificeret (PETG) Erlenmeyer-kolber. Hættene er gevind og lavet af high-density polyethylen (HDPE).
Overførselshætterne har to porte: En port ender i en 0,2μ m filter, og den anden port er kemisk resistent, varmeforseglelig fleksibel slange, der ender i enten en han-luer-lås eller en han-polycarbonat-hurtigforbindelse. Dyprøret når hele vejen til bunden af kolben for nem aseptisk overførsel af dine væskehåndteringsprocesser.
- Størrelser spænder fra 1 L til 5 L
- MLL eller MPC typer af rørforbindelser
- Individuelt pakket
- Dobbeltpose
- Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Orange |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Farve | Orange |
| Diameter (engelsk) Ydre | 2,7 tommer |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | 3 L Plast Erlenmeyer Kolbe |
| Inkluderer | 0,25 tommer Dyprør, 0,2μ m udluftning, MPC Mand Afbryd forbindelsen |
| nr. pr. sag | 4/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1/Pk. |
| Produkttype | Aseptisk overførselshætte |
| Vis mere |