Få mere at vide
Falcon™ Engangsoverførselspipetter i plast
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10736841 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sterilitet unitSize
10736841 Ikke steril Pakke med 1000
10222521 Steril Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10736841 Leverandør Falcon™ Leverandørnr. 357524
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Meget holdbar polyethylen i ét stykke
  • Meget holdbart, ét stykke polyethylendesign
  • Et enkelt pres trækker 3 ml ind i denne 6-tommer transferpipet
  • Lille tip sikrer ensartet gengivelse af dråbestørrelsen
  • Blev færdiguddannet med 1 ml og 2 ml mærker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polyethylen
Sterilitet Ikke steril
Uddannet Ja
Gradueringer 1, 2 mL
Mængde 1000/Cs.
Volumen (metrisk) 3 mL
Længde (metrisk) 15.2 cm
Type Falcon™ Overførselspipet